Clorobenceno-D5 98.5+ atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
175320050
175320010
ACRO175320050EA
264
EUR
ACRO175320050
ACRO175320010
Clorobenceno-D5 98.5+ atom % D para espectroscopia RMN
Clorobenceno-D5
Formula:
C₆D₅Cl Pto. Ebullición: 130 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –46 °C Densidad: 1,15 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 29 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000531 Núm. CAS: 3114-55-4 EINECS: 221-482-0 UN: 1134 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % |
D-Enrichment | ≥98.50 % |
HPLC | ≥97.5 % |