Nitrobenceno-D5 99 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
166360050 166360100 166360250
ACRO166360050EA 68.8 EUR
ACRO166360050 ACRO166360100 ACRO166360250
Nitrobenceno-D5 99 atom % D para espectroscopia RMN
Nitrobenceno-D5
Formula: C₆D₅NO₂
Pto. Ebullición: 88 °C (12 mmHg)
Pto. de fusión: 5 °C
Densidad: 1,25 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 87 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044415
Núm. CAS: 4165-60-0
EINECS: 224-014-3
UN: 1662
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Water ≤0.03 %
D-Enrichment ≥98.5 %
HPLC ≥96.0 %