Benceno-D6 (99.6% D), MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.01789.0009 1.01789.0100
1.01789.0009EA 106 EUR
1.01789.0009 1.01789.0100
Benceno-D6 (99.6% D), MagniSolv™ para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Benceno-D6
Formula: C₆D₆
Pto. Ebullición: 79 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,95 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003010
Núm. CAS: 1076-43-3
EINECS: 214-061-8
UN: 1114
ADR: 3,II