Tolueno-D8 99.5+ atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
321320010
321320100
ACRO321320010EA
27.5
EUR
ACRO321320010
ACRO321320100
Tolueno-D8 99.5+ atom % D para espectroscopia RMN
Tolueno-D8
Formula:
C₆D₅CD₃ Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: –84 °C Densidad: 0,94 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 4 °C (copa cerrada) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00044638 Núm. CAS: 2037-26-5 EINECS: 218-009-5 UN: 1294 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.03 % |
D-Enrichment | ≥99.50 % |