Naftaleno-D8 (98% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
174960010 174960050
ACRO174960010EA 75.5 EUR
ACRO174960010 ACRO174960050
Naftaleno-D8 (98% D) para espectroscopia RMN
Naftaleno-D8
Formula: C₁₀D₈
Pto. de fusión: 81…83 °C
Pto. de inflamación: 78 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001743
Núm. CAS: 1146-65-2
EINECS: 214-552-7
UN: 1334
ADR: 4.1,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Crystalline powder or crystals
D-Enrichment ≥98.0 %
NMR (19F-NMR) ≥96.0 %