Tetrahidrofurano-D8 99.5 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8
180130010 180130050 180130100
ACRO180130010EA 86.3 EUR
ACRO180130010 ACRO180130050 ACRO180130100
Tetrahidrofurano-D8 99.5 atom % D para espectroscopia RMN
Tetrahidrofurano-D8
Formula: C₄D₈O
MW: 80.04 g/mol
Pto. Ebullición: 65…66 °C (760 mmHg)
Pto. de fusión: –106 °C
Densidad: 0.98 g/cm³
Pto. de inflamación: –21 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044238
Núm. CAS: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN: 2056
ADR: 3 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.06 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %
Titration with HClO4 ≥98.5 % (on dry substance)