Tetrahidrofurano-D8 (99.5% D) para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Deuterated Tetrahydrofuran, Octadeuterotetrahydrofuran, Tetrahydrofuran-[²H₈], THF-d8, THF-D8, Tetrahydrofuran-d8
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.13364.0009 1.13364.0010 1.13364.0001
1.13364.0009EA 480 EUR
1.13364.0009 1.13364.0010 1.13364.0001
Tetrahidrofurano-D8 (99.5% D) para espectroscopia RMN, Sigma-Aldrich®
Tetrahidrofurano-D8
Formula: C₄D₈O
MW: 80.04 g/mol
Pto. Ebullición: 65
Pto. de fusión: –108 °C
Densidad: 0.98 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –17 °C (copa cerrada)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00044238
Núm. CAS: 1693-74-9
EINECS: 216-898-4
UN: 2056
ADR: 3