Piridina-D5 99 atom % D para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
166570050 166570100 166570250
ACRO166570050EA 98.4 EUR
ACRO166570050 ACRO166570100 ACRO166570250
Piridina-D5 99 atom % D para espectroscopia RMN
Piridina-D5
Formula: C₅D₅N
Pto. Ebullición: 114,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044639
Núm. CAS: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤10 %
D-Enrichment ≥98.5 %
Specific optical rotation +7° to +8° (20°C, 589 nm) c=5 in water