Piridina-D5 (100% D) para espectroscopia RMN
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
176170010 176170100 176170250
ACRO176170010EA 50.2 EUR
ACRO176170010 ACRO176170100 ACRO176170250
Piridina-D5 (100% D) para espectroscopia RMN
Piridina-D5
Formula: C₅D₅N
Pto. Ebullición: 114,4 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –41 °C
Densidad: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044639
Núm. CAS: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper