Peróxido de hidrogeno 27% (w/w) en solución acuosa estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L13235.AE L13235.AP
L13235.AEEA 28.1 EUR
L13235.AE L13235.AP
Peróxido de hidrogeno 27% (w/w) en solución acuosa estabilizado
Peróxido de hidrogeno
CAS No.: 7722-84-1 Molecular Formula: H2O2 Formula Weight: 34.02 Refractive Index: 1.3350 Melting Point: -26° Boiling Point: 107° Merck Reference: 14,4798 UN No.: 2014 MDL No.: MFCD00011333
Formula: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Pto. Ebullición: 107 °C
Pto. de fusión: –26 °C
Densidad: 1.100
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Índice Merck: 14,4798