Peróxido de hidrogeno 29 - 32% (w/w) en solución acuosa estabilizado ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
33323.AD
33323.AP
33323.AY
33323.ADEA
49.9
EUR
33323.AD
33323.AP
33323.AY
Peróxido de hidrogeno 29 - 32% (w/w) en solución acuosa estabilizado ACS
Peróxido de hidrogeno
CAS No.: 7722-84-1
Molecular Formula: H2O2
Formula Weight: 34.02
Physical Form: Liquid
Density: 1.11
Refractive Index: 1.3350
Boiling Point: 107°
Solubility: Soluble in water, alcohol and ether. Insoluble in petroleum
Beilstein Reference: 3587191
Merck Reference: 14,4798
UN No.: 2014
MDL No.: MFCD00011333
For bleaching and deOdourizing textiles, wood, hair, etc; rocket propulsion; maturing agent in food; water and sewage treatment; disinfectant; laboratory reagent
Formula:
H₂O₂ MW: 34.01 g/mol Pto. Ebullición: 107 °C Pto. de fusión: < 0 °C Densidad: 1.11 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011333 Núm. CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 II Índice Merck: 14,4798 |