Peróxido de hidrogeno 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
MQ300
1.07209.0250 1.07209.1000 1.07209.2500 1.07209.0500
1.07209.0250EA 33.05 EUR
1.07209.0250 1.07209.1000 1.07209.2500 1.07209.0500
Peróxido de hidrogeno 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO analysis_for, Supelco®
Peróxido de hidrogeno
Formula: H₂O₂
MW: 34.01 g/mol
Pto. Ebullición: ∼107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –25.7 °C
Densidad: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Índice Merck: 14,04798
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay (Manganometric) 30% min.
Color 10 Hazen max.
Other specifications on request 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Grade ACS,ISO
Synonyms Perhydrol