Peróxido de hidrogeno 30% estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22287.1000 8.22287.2500
8.22287.1000EA 53.8 EUR
8.22287.1000 8.22287.2500
Peróxido de hidrogeno 30% estabilizado para síntesis, Sigma-Aldrich®
Peróxido de hidrogeno
Formula: H₂O₂
Pto. Ebullición: ∼107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: < 0 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Melting Point -26 °C
Boiling Point 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)
Synonyms Perhydrol