Peróxido de hidrogeno 30% no estabilizado, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
23619.297EA 98.2 EUR
23619.297 23619.264 23619.366
Peróxido de hidrogeno 30% no estabilizado, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Peróxido de hidrogeno
Formula: H₂O₂
Pto. Ebullición: ~107 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: <0 °C
Densidad: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011333
Núm. CAS: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza 30.0-32.0 %
Acidity Max. 0,0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Residuo de evaporación Max. 30 ppm
Metales pesados (como Pb) Max. 1 ppm
N total (Nitrógeno) Max. 4 ppm
Cl (Cloruro) Max. 0,5 ppm
PO4 (Fosfato) Max. 2 ppm
SO4 (Sulfato) Max. 2 ppm
As (Arsénico) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmio) Max. 0,02 ppm
Cu (Cobre) Max. 0,02 ppm
Fe (Hierro) Max. 0,1 ppm
Ni (Níquel) Max. 0,02 ppm
Pb (Plomo) Max. 0,1 ppm
Zn (Cinc) Max. 0,1 ppm