Peróxido de hidrogeno 30% estabilizado USP, Ph. Eur., BP
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Estabilización:
≤500 ppm Organic stabilisers
23622.298EA
42.2
EUR
23622.298
23622.367
23622.260
23622.330
23622.467
Peróxido de hidrogeno 30% estabilizado USP, Ph. Eur., BP
Peróxido de hidrogeno
Precaución: Not for use as Active Pharmaceutical Ingredient (API).
Not for use as disinfectant. Not registered as biocide.
Formula:
H₂O₂ MW: 34.01 g/mol Pto. Ebullición: ~107 °C (1013 hPa) Pto. de fusión: <0 °C Densidad: 1.11 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011333 Núm. CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8) II Índice Merck: 14,04798 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colourless liquid |
Residual solvents | Passes test |
As (Arsenic) | ≤ 2 ppm |
Cd (Cadmium) | ≤ 1 ppm |
Co (Cobalt) | ≤ 1 ppm |
Hg (Mercury) | ≤ 2 ppm |
Ni (Nickel) | ≤ 1 ppm |
Pb (Lead) | ≤ 2 ppm |
V (Vanadium) | ≤ 1 ppm |
Conforms to Ph.Eur./USP/BP | Passes test |
Ph.Eur./BP specifications: | |
Assay [Ph.Eur./BP] | 29.0 - 31.0 % |
Identification A | Passes test USP |
Identification B | Passes test Ph.Eur./BP |
Identification C | Passes test Ph.Eur./BP |
Acidity | Passes test USP |
Organic stabilizers [Ph.Eur./BP] | ≤ 500 ppm |
Non-volatile residue [Ph.Eur./BP] | ≤ 2 g/l |
USP specifications: | |
Assay [USP] | 29.0 - 32.0 % |
Cl (Chloride) [USP] | ≤ 50 ppm |
Limit of nonvolatile residue [USP] | ≤ 30 mg |
Limit of preservative [USP] | ≤ 0.05 % |