Vasos de precipitados, forma baja o alta, vidrio de borosilicato
Proveedor: Brand
90617 90624 90629 90636 90641 90648 90654 90663 91210 91212 91214 91217 91224 91236 91241 91248 91253 91254 91263 91268 91273 91229 90668
BRND90617EA 109 EUR
BRND90617 BRND90624 BRND90629 BRND90636 BRND90641 BRND90648 BRND90654 BRND90663 BRND91210 BRND91212 BRND91214 BRND91217 BRND91224 BRND91236 BRND91241 BRND91248 BRND91253 BRND91254 BRND91263 BRND91268 BRND91273 BRND91229 BRND90668
Vasos de precipitados, forma baja o alta, vidrio de borosilicato
Vasos de precipitados
Vidrio de borosilicato 3.3.
  • Muy buena resistencia química
  • Resistencia a altas temperaturas
  • Autoclavable
  • Vasos de precipitados de 5 ml y 10 ml sin graduación ni zona de etiquetado
Graduaciones de volumen y zona de etiquetado.
Certificaciones: DIN 12331, ISO 3819