Vasos de precipitados, forma baja, ETFE
Proveedor: Brand
90224 90228 90238 90248 90252 90254 90256 90262
BRND90224EA 14.4 EUR
BRND90224 BRND90228 BRND90238 BRND90248 BRND90252 BRND90254 BRND90256 BRND90262
Vasos de precipitados, forma baja, ETFE
Vasos de precipitados
ETFE, translúcido.
  • Excelente resistencia química
  • Buena resistencia térmica de –100 a +150 °C
  • Autoclavable
Con pico y graduaciones impresas en azul de fácil lectura.
Certificaciones: ISO 7056