Peróxido de hidrogeno 35% (w/w) en solución acuosa estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
L14000.AP
L14000.AU
L14000.APEA
49.5
EUR
L14000.AP
L14000.AU
Peróxido de hidrogeno 35% (w/w) en solución acuosa estabilizado
Peróxido de hidrogeno
CAS No.: 7722-84-1
Molecular Formula: H2O2
Formula Weight: 34.02
Refractive Index: 1.3350
Odour: Pungent
Melting Point: -26°
Boiling Point: 107°
Beilstein Reference: 3587191
Merck Reference: 14,4798
UN No.: 2014
MDL No.: MFCD00011333
Formula:
H₂O₂ Pto. Ebullición: 107 °C Pto. de fusión: –26 °C Densidad: 1,130 Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011333 Núm. CAS: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1,II Índice Merck: 14,4798 |
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) | Clear, colorless |
Form | Liquid |
Assay (Redox Titration) | 33,5 - 36,5% |
Comment: | Stabilised with <0,1% w/v Proprietary Inhibitor |