Formaldehído 35% en solución acuosa estabilizado, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
|
Peligro
|
Estabilización:
estabilizado con metanol 10-15 %
Warning : Store this product at ambient temperature (above 15°C), because it may polymerise at temperatures below 9°C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
Formula:
CH₂O Densidad: 1,088 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003274 Núm. CAS: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 2209 ADR: 8,III |
Resultados test especificaciones
Assay | Min. 34.5 % |