Vasos, forma baja
Proveedor: Brand
90320 90328 90338 90344 90348 90352 90354 90362 90364
213-1554EA 27.4 EUR
213-1554 213-1556 213-1558 213-1559 213-1560 213-1561 213-1562 213-1564 213-1565
Vasos, forma baja
Vasos de precipitados
PTFE, con pico.
  • Excelente resistencia química
  • Resistente a temperaturas de −200 a +280 °C
  • Fondo plano para una buena transferencia de calor, por ejemplo cuando se utiliza en placas de cocción reguladas
De paredes gruesas, con labio reforzado y paredes interiores excepcionalmente lisas para evitar la contaminación. Antiadherente. Baja permeabilidad al gas.