Formaldehído 36% en solución acuosa estabilizado, GPR RECTAPUR®
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
Estabilización: estabilizado con metanol 10 %
20910.294EA 35.4 EUR
20910.294 20910.328 20910.363 20910.443 20910.330
Formaldehído 36% en solución acuosa estabilizado, GPR RECTAPUR®
Formaldehído
Formula: CH₂O
Densidad: 1,088 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 35 - 38 %
Density (20/4) 1.083 - 1.093
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Methanol 8 - 12 %