Formaldehído 37% (w/w) in water estabilizado
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Estabilización: 5-15% estabilizado con metanol
119690010 119690025 119690050 119690250
ACRO119690010EA 42.5 EUR
ACRO119690010 ACRO119690025 ACRO119690050 ACRO119690250
Formaldehído 37% (w/w) in water estabilizado
Formaldehído
Formula: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Pto. Ebullición: -19.3
Pto. de fusión: –15 °C
Densidad: 1.083 g/cm³
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,04259
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 15 % methanol
Titration 35.0 to 39.0 %
Free acid (HCOOH) ≤0.1 %