Formaldehído 37% (w/w) en solución acuosa estabilizado ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Estabilización: 10-15% estabilizado con metanol
410730010 410731000 410730050
410730010.EA 53.9 EUR
410730010. 410731000. 410730050.
Formaldehído 37% (w/w) en solución acuosa estabilizado ACS
Formaldehído
Formula: CH₂O
MW: 30.03 g/mol
Pto. Ebullición: -19.3
Pto. de fusión: –15 °C
Pto. de inflamación: 50 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
ADR: 3 III
Índice Merck: 13,04259
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 15 % methanol
Residue after ignition ≤0.005 %
Titration 36.5 to 38.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Titrable acid ≤0.006 meq/g