Formaldehído 37% en solución acuosa estabilizado, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Estabilización: estabilizado con metanol
7040.2500EA 0 EUR
7040.2500 7040.1000
Formaldehído 37% en solución acuosa estabilizado, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Formaldehído
Formula: CH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 36.5 - 38.0 %
Color (APHA) max. 10
Preservative (CH3OH) 10 - 15 %
Residue after Ignition max. 0.01 %
Sulfate (SO4) max. 0.002 %
Titrable Acid (meq/g) max. 0.01
Trace Impurities (in ppm)
Chloride (Cl) max. 5
Iron (Fe) max. 5
Heavy Metals (as Pb) max. 5