Formaldehído 37% en solución acuosa estabilizado, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
Estabilización: estabilizado con metanol
7041.9025EA 0 EUR
7041.9025 7041.9010 7041.91000
Formaldehído 37% en solución acuosa estabilizado, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Formaldehído
Formula: CH₂O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003274
Núm. CAS: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 37.0 - 38.0 %
Acidity passes test
Appearance of solution passes test
Identification passes test
Methanol (CH3OH) 9.0 - 15.0 %
Sulfated Ash max. 0.1 %