Ácido fórmico 49 - 51% (by titrimetric analysis) in water, Puriss. p.a. para HPLC, for HPLC, Fluka™
Proveedor: Honeywell Chemicals
Peligro
Sinónimos: Aminic Acid, Methanoic acid
09676-100ML 09676-500ML
09676-100MLEA 64 EUR
09676-100ML 09676-500ML
Ácido fórmico 49 - 51% (by titrimetric analysis) in water, Puriss. p.a. para HPLC, for HPLC, Fluka™
Ácido fórmico
Formula: HCO₂H
MW: 46.03 g/mol
Pto. Ebullición: 101 °C (1.013 hPa.) (anhidr.)
Pto. de fusión: 4 °C (anhidr.)
Densidad: 1.22
Pto. de inflamación: 48
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003297
Núm. CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 3412
ADR: 8 II
IR: 01-2119491174-37-XXXX
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 49.0 - 51.0 %
Absorbance at 270 nm Max. 0.05
Absorbance 280 nm Max. 0.04
Absorbance at 290 nm Max. 0.03
Absorbance at 300 nm Max. 0.02
Absorbance 500 nm Max. 0.02