Ácido fórmico ≥80%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20315.297EA 30.5 EUR
20315.297 20315.446 20315.366
Ácido fórmico ≥80%, TECHNICAL
Ácido fórmico
Formula: HCO₂H
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003297
Núm. CAS: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 3412
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 79 - 81 %
n 20/D 1.369 - 1.372