Ácido fórmico
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aminic Acid, Methanoic acid
L17434.0B
L17434.0E
L17434.0BEA
37.8
EUR
L17434.0B
L17434.0E
Ácido fórmico
Ácido fórmico
Purity: 85%
CAS No.: 64-18-6
Molecular Formula: CH2O2
Formula Weight: 46.03
Flash Point: 50°(156°F)
Refractive Index: 1.3710
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1209246
Merck Reference: 14,4241
UN No.: 1779
MDL No.: MFCD00003297
Formula:
HCO₂H Pto. Ebullición: 100…101 °C Pto. de fusión: 7…9 °C Densidad: 1,220 Pto. de inflamación: 50 °C (156 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003297 Núm. CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8,II Índice Merck: 14,4241 |