Ácido fórmico ≥88% ACS
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
36504.AP
36504.AY
36504.K3
36504.APEA
83.9
EUR
36504.AP
36504.AY
36504.K3
Ácido fórmico ≥88% ACS
Ácido fórmico
CAS No.: 64-18-6
Molecular Formula: CH2O2
Formula Weight: 46.03
Flash Point: 50°(156°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.220
Refractive Index: 1.3710
Sensitivity: Hygroscopic
Appearance: Colourless
Melting Point: 7-9°
Boiling Point: 100-101°
Beilstein Reference: 1209246
Merck Reference: 14,4241
UN No.: 1779
MDL No.: MFCD00003297
Formula:
HCO₂H Pto. Ebullición: 100…101 °C Pto. de fusión: 7…9 °C Densidad: 1,220 Pto. de inflamación: 50 °C (156 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003297 Núm. CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8,II Índice Merck: 14,4241 |