Ácido fórmico ≥90.00-90.15%, Supelco®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.10854.2500EA
141
EUR
1.10854.2500
1.10854.9055
Ácido fórmico ≥90.00-90.15%, Supelco®
Ácido fórmico
Formula:
HCO₂H MW: 46,03 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00003297 Núm. CAS: 64-18-6 EINECS: 200-579-1 UN: 1779 ADR: 8 (3), |
Resultados test especificaciones
Assay | 90.00-90.15% |
Acetic acid (CH3COOH) | 0.05% max |