Trimetilamina 50% (w/w) 7.3 M en solución acuosa, puro
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
370785000 370780010 370780025 370780100
ACRO370785000EA 45.8 EUR
ACRO370785000 ACRO370780010 ACRO370780025 ACRO370780100
Trimetilamina 50% (w/w) 7.3 M en solución acuosa, puro
Trimetilamina
Formula: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Pto. Ebullición: 30 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –2 °C
Densidad: 0,86 g/cm³
Pto. de inflamación: –45 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008327
Núm. CAS: 75-50-3
EINECS: 200-875-0
UN: 1297
ADR: 3,I
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HCl 48 to 52 %