Etilamina 70% 70% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
168720010 168720025 168720100
ACRO168720010EA 39.6 EUR
ACRO168720010 ACRO168720025 ACRO168720100
Etilamina 70% 70% en solución acuosa
Etilamina
Formula: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Pto. Ebullición: 17
Pto. de fusión: -81.1
Densidad: 0.8 g/cm³
Pto. de inflamación: –17 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008160
Núm. CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3 II
Índice Merck: 13,03797
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear solution
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤10 APHA
Titration with HCl 69 to 71 %