Etilamina 70% ≥70% en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Monoethylamine, Aminoethane, Ethanamine
A15022.0F A15022.AP
A15022.0FEA 83.9 EUR
A15022.0F A15022.AP
Etilamina 70% ≥70% en solución acuosa
Etilamina
Formula: C₂H₇N
MW: 45.08 g/mol
Pto. Ebullición: ∼38 °C
Pto. de fusión: –81 °C
Densidad: 0.803
Pto. de inflamación: –17 °C (1 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008160
Núm. CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,3762