Etilamina ≥70% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20024.1000 8.20024.2500
8.20024.1000EA 46.9 EUR
8.20024.1000 8.20024.2500
Etilamina ≥70% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Etilamina
Formula: C₂H₇N
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008160
Núm. CAS: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3 (8),II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 39 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 460 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Explosion Limit 3.0 - 12.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid