Metilamina 40% en solución acuosa, extra puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aminomethane
126230010 126230025 126230100
ACRO126230010EA 72.9 EUR
ACRO126230010 ACRO126230025 ACRO126230100
Metilamina 40% en solución acuosa, extra puro
Metilamina
Formula: CH₅N
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 0,9 g/cm³
Pto. de inflamación: –15 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008104
Núm. CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 40 to 43 %
HPLC ≥96.0 %
GC ≥99.50 %
Color scale ≤50 APHA
Chloride (Cl) ≤1 ppm
Aluminium (Al) ≤0.5 ppm
Barium (Ba) ≤0.1 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm
Free amine ≤0.01 % (as CH3NH2)