Metilamina 40% (w/w) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: Aminomethane
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
L00894.AKEA 27.7 EUR
L00894.AK L00894.AU L00894.0F
Metilamina 40% (w/w) en solución acuosa
Metilamina
Formula: CH₅N
Pto. Ebullición: 49 °C
Pto. de fusión: –38 °C
Densidad: 0,899
Pto. de inflamación: –14 °C (7 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008104
Núm. CAS: 74-89-5
EINECS: 200-820-0
UN: 1235
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,6014