Metilamina 40% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
|
Peligro
|
Sinónimos:
Aminomethane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.22091.1000
8.22091.2500
8.22091.9050
8.22091.1000EA
41.3
EUR
8.22091.1000
8.22091.2500
8.22091.9050
Metilamina 40% en solución acuosa para síntesis, Sigma-Aldrich®
Metilamina
Formula:
CH₅N Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008104 Núm. CAS: 74-89-5 EINECS: 200-820-0 UN: 1235 ADR: 3 (8),II |
Resultados test especificaciones
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -40 °C |
Boiling Point | 48 °C |
Vapor Pressure | 370 hPa (25 °C) |
Flash Point | -18 °C |
Explosion Limit | 5.2 - 26.4 %(V) |
Density | 0.90 g/cm3 (20 °C) |
pH | 14 (H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 425 °C |