Sodio dodecilsulfato (SDS) 100 g/l aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Proveedor: Merck
Atención
Sinónimos: Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
MQ100
1.06022.1000 1.06022.9025
1.06022.1000EA 107 EUR
1.06022.1000 1.06022.9025
Sodio dodecilsulfato (SDS) 100 g/l aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
MW: 288.38 g/mol
Densidad: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00036175
Núm. CAS: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Índice Merck: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM