Sodio dodecilsulfato (SDS) 20% en solución acuosa grado biotecnología
Proveedor: VWR Chemicals
|
Atención
|
Sinónimos:
Dodecilo sulfato sal sódica, Sodio laurilsulfato
0837-200MLEA
58.3
EUR
0837-200ML
0837-500ML
Sodio dodecilsulfato (SDS) 20% en solución acuosa grado biotecnología
Sodio dodecilsulfato (SDS)
Formula:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Densidad: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00036175 Núm. CAS: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 |
|
Resultados test especificaciones
Conductivity | 22800 umhos - 27600 umhos |
pH @25 °C | 5 - 8 |