Ácido clorhídrico 10% (v/v) en solución acuosa
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
35611.AP 35611.K2
35611.APEA 34.7 EUR
35611.AP 35611.K2
Ácido clorhídrico 10% (v/v) en solución acuosa
Ácido clorhídrico
CAS No.: 7647-01-0 Molecular Formula: HCl Formula Weight: 36.46 Physical Form: Liquid Appearance: Colourless to pale yellow UN No.: 1789 MDL No.: MFCD00011324
Formula: HCl
Pto. Ebullición: ∼100 °C (1013 hPa)
Densidad: 1,02…1.05 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III