Ácido clorhídrico 10% Ph. Eur.
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
5594.9200EA 0 EUR
5594.9200 5594.9010
Ácido clorhídrico 10% Ph. Eur.
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 III
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 9.5 - 10.5 %
Identification A Passes test
Identification B Passes test
Appearance test Clear colourless liquid
Free chlorine Max. 1 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 5 ppm
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Residue on evaporation Max. 0.01 %
Residual solvents Unlikely by manuf.process