Tapones con ventilación para matraces Falcon®
Proveedor: Corning
354638 354637 354639
734-1067EA 175 EUR
734-1067 734-1066 734-1068
Tapones con ventilación para matraces Falcon®
Tapas Tapones de botellas
PE con orificio de ventilación para filtro de membrana microporosa de 0,2 µm hidrófobo.
Los tapones con ventilación minimizan la contaminación asociada a la incubación abierta estándar. Los gases necesarios para el crecimiento y el metabolismo celular atraviesan libremente el orificio de ventilación, a diferencia de los microorganismos.