Ácido clorhídrico 20%

Proveedor: PROLABO CMP
Atención

Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid

MC310234.5000 MC310234.9020
PRLSMC310234.5000EA 0 EUR
PRLSMC310234.5000 PRLSMC310234.9020
Ácido clorhídrico 20%
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR