Ácido clorhídrico 20%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Proveedor: VWR Chemicals
Atención
5853.9025EA 182 EUR
5853.9025 5853.5000 5853.1000
Ácido clorhídrico 20%, AnalaR NORMAPUR® para análisis
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Pureza Min. 20 %
Phosphate Max. 0.00005 %
Sulfate Max. 0.0001 %
Bromide Max. 0.005 %
As Max. 0.000001 %
Ni Max. 0.000002 %
PB Max. 0.000002 %
Al Max. 0.000005 %
Zn Max. 0.000005 %
Fe Max. 0.00002 %
Ca Max. 0.00005 %
NA Max. 0.00005 %