Ácido clorhídrico 25% in water, puro
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
387790010
387790025
ACRO387790010EA
39.1
EUR
ACRO387790010
ACRO387790025
Ácido clorhídrico 25% in water, puro
Ácido clorhídrico
Formula:
HCl Pto. Ebullición: 107 °C (760 mmHg) Pto. de fusión: –70 °C Densidad: 1,12 g/cm³ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00011324 Núm. CAS: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Solution |
Residue after ignition | ≤0.002 % |
Titration with NaOH | ≥25.0 % |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤0.0001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤1 ppm |