Ácido clorhídrico 25%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Proveedor: Avantor
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
6167.2500EA 62.92 EUR
6167.2500 6167.9025
Ácido clorhídrico 25%, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay min. 25 %
Ammonium (NH4) max. 3 ppm
Free Chlorine max. 0.5 ppm
Residue after Ignition max. 5 ppm
Sulfate (SO4) max. 1 ppm
Sulfite (SO3) max. 2 ppm
Trace Impurities (in ppm)
Silver (Ag) max. 0.1
Aluminium (Al) max. 0.5
Arsenic (As) max. 0.1
Barium (Ba) max. 0.1
Beryllium (Be) max. 0.1
Calcium (Ca) max. 0.5
Cadmium (Cd) max. 0.1
Cobalt (Co) max. 0.1
Chromium (Cr) max. 0.1
Copper (Cu) max. 0.1
Iron (Fe) max. 0.5
Germanium (Ge) max. 0.1
Potassium (K) max. 0.1
Lithium (Li) max. 0.1
Magnesium (Mg) max. 0.5
Manganese (Mn) max. 0.1
Molybdenum (Mo) max. 0.1
Sodium (Na) max. 0.5
Nickel (Ni) max. 0.1
Lead (Pb) max. 0.1
Strontium (Sr) max. 0.1
Titanium (Ti) max. 0.1
Thallium (Tl) max. 0.1
Vanadium (V) max. 0.1
Zinc (Zn) max. 0.5
Zirconium (Zr) max. 0.1