Ácido clorhídrico 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Helv., extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Proveedor: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
1.00312.2500 1.00312.9025 1.00312.9180
1.00312.2500EA 118 EUR
1.00312.2500 1.00312.9025 1.00312.9180
Ácido clorhídrico 25%, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Helv., extra puro suitable for use as excipient, SAFC®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II