Ácido clorhídrico 30%, TECHNICAL
Proveedor: VWR Chemicals
Peligro
20251.365EA 42.4 EUR
20251.365 20251.445
Ácido clorhídrico 30%, TECHNICAL
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
IR: 01-2119484862-27
Order Now
Resultados test especificaciones
Assay 29 - 31 %