Ácido clorhídrico 32%, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
Sinónimos: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
MQ200
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
1.00313.2500EA 55.6 EUR
1.00313.2500 1.00313.9025 1.00313.9180
Ácido clorhídrico 32%, Supelco®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
MW: 36.46 g/mol
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)