Ácido clorhídrico 32%, EMSURE® para análisis, Supelco®
Proveedor: Merck
Peligro
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.00319.1000 1.00319.1011 1.00319.2500 1.00319.2511 1.00319.9025 1.00319.9950
1.00319.1000EA 22.68 EUR
1.00319.1000 1.00319.1011 1.00319.2500 1.00319.2511 1.00319.9025 1.00319.9950
Ácido clorhídrico 32%, EMSURE® para análisis, Supelco®
Ácido clorhídrico
Formula: HCl
Pto. Ebullición: 110 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –30 °C
Densidad: 1,18 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00011324
Núm. CAS: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -40 °C
Boiling Point 83 - 90 °C
Vapor Pressure 21.3 hPa (20 °C)
Density 1.16 g/cm3 (20 °C)
pH  - 1 (H2O, 20 °C)